Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
B21288.06
B21288.14
B21288.06EA
1850
CZK
B21288.06
B21288.14
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 6942-36-5
Molecular Formula: C8H6BrNO4
Formula Weight: 260.05
Melting Point: 79-82°
Beilstein Reference: 2617575
Vzorec:
C₈H₆BrNO₄ Bod tání: 79…82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010867 CAS číslo: 6942-36-5 |