Tisk…
Neokuproin hydrochlorid monohydrát, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
72090-1G 72090-5G
72090-1GEA 1740 CZK
72090-1G 72090-5G
Neokuproin hydrochlorid monohydrát, Supelco®
Neokuproin hydrochlorid monohydrát
Vzorec: C₁₄H₁₃ClN₂·1H₂O
MW: 262.74
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012645
CAS číslo: 303136-82-5
EINECS: 230-732-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74b8b75af0752391fed0382a9464356cdae43ecb&vid=522da9ec60ab16fb2b81649c6e00f936a99e22cd&prid=web&clid=SAPDAM