Neokuproin hydrochlorid monohydrát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride
153310050
153310250
153311000
ACRO153310050EA
3100
CZK
ACRO153310050
ACRO153310250
ACRO153311000
Neokuproin hydrochlorid monohydrát 99%
Neokuproin hydrochlorid monohydrát
Vzorec:
C₁₄H₁₃ClN₂·1H₂O MW: 262.74 Bod tání: 250 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012645 CAS číslo: 303136-82-5 EINECS: 230-732-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Suitability | (for Cu determination) Passes test |