Tisk…
Neokuproin hemihydrate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate
153320050 153320250
ACRO153320050EA 2560 CZK
ACRO153320050 ACRO153320250
Neokuproin hemihydrate 99+%
Neokuproin hemihydrate
Vzorec: C₂₈H₂₆N₄O
MW: 217.27
Bod tání: 158…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149306
CAS číslo: 34302-69-7
EINECS: 207-601-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %