Neokuproin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
N1501-1G
N1501-25G
N1501-5G
SIALN1501-1GEA
837
CZK
SIALN1501-1G
SIALN1501-25G
SIALN1501-5G
Neokuproin, Sigma-Aldrich®
Neokuproin
Vzorec:
C₁₄H₁₂N₂ MW: 208.26 Bod tání: 161…163 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004973 CAS číslo: 484-11-7 EINECS: 207-601-9 Merck Index: 13,06477 |