Tisk…
1,10-Fenantrolin hydrochlorid monohydrát 99.5-102% (dried basis) Reag. Ph. Eur. for spectrophotometry, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 1,10-Phenanthroline Chloride Monohydrate, 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate, 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
31043-10G 31043-500G 31043-5G
31043-10GEA 2460 CZK
31043-10G 31043-500G 31043-5G
1,10-Fenantrolin hydrochlorid monohydrát 99.5-102% (dried basis) Reag. Ph. Eur. for spectrophotometry, Fluka™
1,10-Fenantrolin hydrochlorid monohydrát
Vzorec: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
MW: 234.68
Bod tání: 224…227 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150061
CAS číslo: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) complying
Assay 99.5 - 102.0 %
Melting point Min. 224 °C
Loss on drying (105°C) Max. 8 %
Sulfated ash Max. 0.2 %
Sensitive according Fe(II) ions complying
Solubility (10 % in H₂O) complying
Turbidity of solution complying
Colour of the solution complying