Tisk…
1,10-Fenantrolin hydrochlorid monohydrát 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,10-Phenanthroline Chloride Monohydrate, 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate, 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
130140100 130140250 130141000
ACRO130140100EA 1940 CZK
ACRO130140100 ACRO130140250 ACRO130141000
1,10-Fenantrolin hydrochlorid monohydrát 97%
1,10-Fenantrolin hydrochlorid monohydrát
Vzorec: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Bod tání: 224…225 °C
Hustota: 1,385 g/cm³ (-100.15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150061
CAS číslo: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to light purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 10 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test