Tisk…
1,10-Fenantrolin hydrochlorid monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,10-Phenanthroline Chloride Monohydrate, 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate, 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
P13002-10G P13002-25G
SIALP13002-10GEA 2220 CZK
SIALP13002-10G SIALP13002-25G
1,10-Fenantrolin hydrochlorid monohydrát, Sigma-Aldrich®
1,10-Fenantrolin hydrochlorid monohydrát
Vzorec: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Bod tání: 224…226 °C
Hustota: 1,385 g/cm³ (–100.15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150061
CAS číslo: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III