Butyl (S)-(-)-laktát ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl L-lactate, (-)-Butyl L-lactate, (S)-(-)-Butyl lactate, Butyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate
A13821.0B
A13821.0I
A13821.30
A13821.0BEA
3380
CZK
A13821.0B
A13821.0I
A13821.30
Butyl (S)-(-)-laktát ≥97%
Butyl (S)-(-)-laktát
Purity: 97+%
CAS No.: 34451-19-9
Molecular Formula: C7H14O3
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 69°(157°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 185-187°
MDL No.: MFCD00004519
Vzorec:
C₇H₁₄O₃ MW: 146,19 g/mol Bod varu: 185…187 °C Bod tání: < 0 °C Hustota: 0,984 Bod vzplanutí: 69 °C (157 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004519 CAS číslo: 34451-19-9 EINECS: 252-036-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...