Tisk…
Aceton-D6 Isotope_(99.8% D) NMR
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Propanone-D6, DMK-D6, Hexadeuteroacetone, Dimethyl ketone-D6, Acetone-[²H₆], Acetone-d6
87152.0010EA 1600 CZK
87152.0010 87152.0100 87152.0006 87152.0011
Aceton-D6 Isotope_(99.8% D) NMR
Aceton-D6
Vzorec: D₃CC(O)CD₃
MW: 64.03
Bod varu: 55.5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95.4 °C
Hustota: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: -19 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044635
CAS číslo: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3 II