Tisk…
Methanol-D4 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
87157.0010EA 2160 CZK
87157.0010 87157.0100 87157.0025 87157.0006 87157.0011
Methanol-D4 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Methanol-D4
Vzorec: D₃COD
MW: 36.01
Bod varu: 65.3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044637
CAS číslo: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II