Tisk…
Dichlormethan-D2 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
87161.0025EA 10780 CZK
87161.0025 87161.0010
Dichlormethan-D2 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Dichlormethan-D2
Vzorec: CD₂Cl₂
Bod varu: 40 °C (1013 hPa)
Bod tání: –97 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000882
CAS číslo: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN: 1593
ADR: 6.1,III