Tisk…
Chloroform-D1 Isotope_(99.8% D) NMR
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
87153.0100EA 3290 CZK
87153.0100 87153.0006 87153.0500
Chloroform-D1 Isotope_(99.8% D) NMR
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
MW: 120.37
Bod varu: 60.8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –64,1 °C
Hustota: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000827
CAS číslo: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III