Tisk…
Fenol
Dodavatel: ACTIVE MOTIF
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
F330654.L5 F330654.L1
ACSDF330654.L5EA 0 CZK
ACSDF330654.L5 ACSDF330654.L1
Fenol
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
MW: 94.11
Bod varu: 181.7
Bod tání: 40.8
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 81
MDL Number: MFCD00002143
CAS číslo: 108-95-2
Merck Index: 12,07390