Tisk…
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1011021-2.5K OR1011021-500G
APOSOR1011021-2.5KEA 24800 CZK
APOSOR1011021-2.5K APOSOR1011021-500G
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate 90%
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate
Vzorec: C₃H₈O₃S₂
Bod tání: 220 °C
MDL Number: MFCD00043148
CAS číslo: 17636-10-1