Tisk…
Mezitylen 98,0, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 1,3,5-Trimethylbenzene
92512.260EA 1110 CZK
92512.260 92512.320 92512.460
Mezitylen 98,0, GPR RECTAPUR®
Mezitylen
Vzorec: C₉H₁₂
MW: 120.19
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0.8637 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008538
CAS číslo: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05934
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay ≥ 98,0 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0,864 - 0,866