Tisk…
olej z cedrového dřeva, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
96090-100ML 96090-1L 96090-250ML
SIAL96090-100MLEA 2430 CZK
SIAL96090-100ML SIAL96090-1L SIAL96090-250ML
olej z cedrového dřeva, Sigma-Aldrich®
olej z cedrového dřeva
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00146327
CAS číslo: 8000-27-9