Tisk…

(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: (±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, trans-Cyclohexane-1,2-diamine

M-Clarity™ quality level = MQ200

270016-10ML 270016-250ML 270016-50ML
SIAL270016-10MLEA 1120 CZK
SIAL270016-10ML SIAL270016-250ML SIAL270016-50ML
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, Sigma-Aldrich®
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Bod varu: 187 °C (1013 hPa)
Bod tání: 14,8 °C
Hustota: 0,951 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00063747
CAS číslo: 1121-22-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR