Tisk…
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, trans-Cyclohexane-1,2-diamine
L06626.09 L06626.18 L06626.30
L06626.09EA 1480 CZK
L06626.09 L06626.18 L06626.30
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 99%
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Purity: 99% CAS No.: 1121-22-8 Molecular Formula: C6H14N2 Formula Weight: 114.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4890 Odour: Amine-like Melting Point: 14-15° Boiling Point: 89-90°/14mm Beilstein Reference: 3193807 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00063747
Vzorec: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Bod varu: 89…90 °C (14 mmHg)
Bod tání: 14…15 °C
Hustota: 0,951
Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F)
MDL Number: MFCD00063747
CAS číslo: 1121-22-8
ADR: 8,II