Tisk…

Tymolová modř sodná sůl 0,04% (w/v) vodný roztok

Dodavatel: Thermo Scientific

Synonyms: Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenolate] S,S-dioxide, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-isopropyl-5-methylphenolate, Thymol blue water soluble, Thymol Blue sodium

38692.AE 38692.AP
38692.AEEA 821 CZK
38692.AE 38692.AP
Tymolová modř sodná sůl 0,04% (w/v) vodný roztok
Tymolová modř sodná sůl

CAS No.: 62625-21-2 Molecular Formula: C27H29NaO5S Formula Weight: 488.58 Physical Form: Liquid Density: 0.979 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00151093

Vzorec: C₂₇H₂₉NaO₅S
MW: 488,58 g/mol
Hustota: 0,979
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151093
CAS číslo: 62625-21-2
EINECS: 200-973-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR