Tisk…
Tymolová modř sodná sůl
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B23007.09 B23007.18 B23007.30
B23007.09EA 937 CZK
B23007.09 B23007.18 B23007.30
Tymolová modř sodná sůl
Tymolová modř sodná sůl
CAS No.: 62625-21-2 Molecular Formula: C27H29NaO5S Formula Weight: 488.58 Melting Point: ca 284° dec. Beilstein Reference: 3861515 MDL No.: MFCD00151093
Vzorec: C₂₇H₂₉NaO₅S
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151093
CAS číslo: 62625-21-2
EINECS: 263-650-6