Tisk…
Starch 1% in water stabilised indicator, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Stabilization: Stabilised with mercury (II) iodide
319554-100ML 319554-500ML
319554-100MLEA 10400 CZK
319554-100ML 319554-500ML
Starch 1% in water stabilised indicator, Fluka™
Starch
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14
Hustota: 1.005 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082026
CAS číslo: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Turbidity Max. 50 NTU
Test of sensitivity complying