Tisk…
Riboflavin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Vitamin B2, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, (-)-Riboflavin, Vitamine G
M-Clarity™ quality level = MQ200
R9504-100G R9504-25G
SIALR9504-100GEA 7580 CZK
SIALR9504-100G SIALR9504-25G
Riboflavin, Sigma-Aldrich®
Riboflavin
Vzorec: C₁₇H₂₀N₄O₆
Bod tání: 280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005022
CAS číslo: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367