Tisk…

Pyridinium dichromate 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: PDC

200880500 200882500 200880010
ACRO200880500EA 1230 CZK
ACRO200880500 ACRO200882500 ACRO200880010
Pyridinium dichromate 98%
Pyridinium dichromate
Vzorec: C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
MW: 532,19 g/mol
Bod tání: 152…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013105
CAS číslo: 20039-37-6
EINECS: 243-478-8
UN: 3085
ADR: 5.1,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR