Tisk…
Phenol red sodium salt ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
417250100 417250050 417251000
ACRO417250100EA 1730 CZK
ACRO417250100 ACRO417250050 ACRO417251000
Phenol red sodium salt ACS
Phenol red sodium salt
Vzorec: C₁₉H₁₃NaO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066901
CAS číslo: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Clarity of solution Passes test