Tisk…
Fenolftalein 1% ethanol, Millipore®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
MQ200
1.07227.0250 1.07227.1000
1.07227.0250EA 1440 CZK
1.07227.0250 1.07227.1000
Fenolftalein 1% ethanol, Millipore®
Fenolftalein
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318.33
Bod varu: ∼78 °C (1013 hPa)
Hustota: ∼0.85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005913
CAS číslo: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
indicator pH 8.2 - 9.8