Tisk…
Fenolftalein 1% ethanol Reag. Ph. Eur. Indicator, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
34607-500ML 34607-30ML
34607-500MLEA 1680 CZK
34607-500ML 34607-30ML
Fenolftalein 1% ethanol Reag. Ph. Eur. Indicator, Fluka™
Fenolftalein
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318.33
Bod vzplanutí: 14 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005913
CAS číslo: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Test of sensitivity complying
Change range (pH 7.2-10.0) complying