Tisk…

cíničitan sodný trihydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Sodium tin(IV) oxide trihydrate, Disodium tin trioxide trihydrate

M-Clarity™ quality level = MQ200

336262-100G 336262-500G
SIAL336262-100GEA 2020 CZK
SIAL336262-100G SIAL336262-500G
cíničitan sodný trihydrát, Sigma-Aldrich®
cíničitan sodný trihydrát
Vzorec: Na₂O₃Sn·3H₂O
MW: 266,73 g/mol
MDL Number: MFCD00150189
CAS číslo: 12209-98-2
EINECS: 235-030-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR