Tisk…
cíničitan sodný trihydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium tin(IV) oxide trihydrate, Disodium tin trioxide trihydrate
A18611.0E A18611.22 A18611.36
A18611.0EEA 13730 CZK
A18611.0E A18611.22 A18611.36
cíničitan sodný trihydrát ≥98%
cíničitan sodný trihydrát
Purity: 98% CAS No.: 12209-98-2 Molecular Formula: Na2SnO3.3H2O Formula Weight: 266.75 (212.67anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,8677 MDL No.: MFCD00150189
Vzorec: Na₂O₃Sn·3H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150189
CAS číslo: 12209-98-2
EINECS: 235-030-5
Merck Index: 14,8677