Disodium oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Sodium oxide
MQ100
645613-250G
645613-50G
SIAL645613-250GEA
10670
CZK
SIAL645613-250G
SIAL645613-50G
Disodium oxide, Sigma-Aldrich®
Disodium oxide
Vzorec:
Na₂O MW: 61.98 |
MDL Number:
MFCD00046201 CAS číslo: 1313-59-3 EINECS: 215-208-9 UN: 1825 ADR: 8 II |