Tisk…

Kolofónia, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Rosin, gum, Rosin, Gum rosin

60895-1KG 60895-250G
SIAL60895-1KGEA 2500 CZK
SIAL60895-1KG SIAL60895-250G
Kolofónia, Sigma-Aldrich®
Kolofónia
Bod tání: 75…81 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 188 °C
MDL Number: MFCD00132205
CAS číslo: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR