Tisk…

Kolofónia

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Rosin, gum, Rosin, Gum rosin

36734.A1 36734.30
36734.A1EA 3220 CZK
36734.A1 36734.30
Kolofónia
Kolofónia

CAS No.: 8050-09-7 Physical Form: Powder/solid Solubility: Soluble in alcohol, benzene, ether. Insoluble in water Merck Reference: 14,8266 MDL No.: MFCD00132205

Bod tání: 75…81 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 188
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132205
CAS číslo: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR