Tisk…
Kolofónia
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Rosin, gum, Rosin, Gum rosin
419175000 419170025
ACRO419175000EA 1770 CZK
ACRO419175000 ACRO419170025
Kolofónia
Kolofónia
Bod tání: 75…81 °C
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132205
CAS číslo: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Almost white to yellow to orange Powder or flakes or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 83 °C
Acid value 156 to 182 mg KOH/g
Uniformity coefficient ≤1.8
Moisture holding capacity 53 to 58 % (H+)
Total volume capacity ≥1.8 eq/l (H+)