Tisk…
Hexafluorosilicic acid 35% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L14829.22 L14829.36 L14829.0E L14829.PG
L14829.22EA 834 CZK
L14829.22 L14829.36 L14829.0E L14829.PG
Hexafluorosilicic acid 35% (w/w) vodný roztok
Hexafluorosilicic acid
CAS No.: 16961-83-4 Molecular Formula: H2F6Si Formula Weight: 144.09 Boiling Point: 108-109° Merck Reference: 14,4182 UN No.: 1778 MDL No.: MFCD00036289
Vzorec: H₂F₆Si
Bod varu: 108…109 °C
Hustota: 1,320
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036289
CAS číslo: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
UN: 1778
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4182