Tisk…
Hexafluorosilicic acid 25% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
410715000 410710025
ACRO410715000EA 1250 CZK
ACRO410715000 ACRO410710025
Hexafluorosilicic acid 25% (w/w) vodný roztok
Hexafluorosilicic acid
Vzorec: H₂F₆Si
Hustota: 1,27 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036289
CAS číslo: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
UN: 1778
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Assay 19 to 20.6 % (total fluorine)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (C=1, Methanol)