Tisk…
Vinylacetát 99+% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid vinyl ester
140840010 140840025 140840250 140840100
ACRO140840010EA 1310 CZK
ACRO140840010 ACRO140840025 ACRO140840250 ACRO140840100
Vinylacetát 99+% stabilised
Vinylacetát
Vzorec: C₄H₆O₂
Bod varu: 72…73 °C (760 mmHg)
Bod tání: –93 °C
Hustota: 0,93 g/cm³
Bod vzplanutí: –8 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008713
CAS číslo: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
UN: 1301
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10130
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 3 to 15 ppm Hydroquinone
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %