Tisk…
Erbium(III) perchlorate 40% (w/w) vodný roztok ≥99.9% (trace metals basis), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
444111-10G 444111-2G
SIAL444111-10GEA 6170 CZK
SIAL444111-10G SIAL444111-2G
Erbium(III) perchlorate 40% (w/w) vodný roztok ≥99.9% (trace metals basis), Sigma-Aldrich®
Erbium(III) perchlorate
Vzorec: Cl₃ErO₁₂
MDL Number: MFCD00016073
CAS číslo: 14017-55-1
EINECS: 237-840-4
UN: 3211
ADR: 5.1,II