Tisk…
Lauroyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dodecanoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
156930-1L 156930-250ML 156930-50ML
SIAL156930-1LEA 5210 CZK
SIAL156930-1L SIAL156930-250ML SIAL156930-50ML
Lauroyl chloride, Sigma-Aldrich®
Lauroyl chloride
Vzorec: C₁₂H₂₃ClO
MW: 218.77
Bod varu: 267
Bod tání: –12 °C
Hustota: 0.922
MDL Number: MFCD00000740
CAS číslo: 112-16-3
EINECS: 203-941-7
UN: 3265
ADR: 8 II