Tisk…
Lauroyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13294.22 A13294.36
A13294.22EA 1160 CZK
A13294.22 A13294.36
Lauroyl chloride ≥98%
Lauroyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 112-16-3 Molecular Formula: C12H23ClO Formula Weight: 218.77 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: -17° Boiling Point: 130-132°/7mm Beilstein Reference: 1281201 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000740
Vzorec: C₁₂H₂₃ClO
Bod varu: 130…132 °C (7 mmHg)
Bod tání: –17 °C
Hustota: 0,922
Bod vzplanutí: 140 °C (284 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000740
CAS číslo: 112-16-3
EINECS: 203-941-7
UN: 3265
ADR: 8,II