Tisk…
Lauroyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
169030010 169032500 169030500
ACRO169030010EA 5370 CZK
ACRO169030010 ACRO169032500 ACRO169030500
Lauroyl chloride 98%
Lauroyl chloride
Vzorec: C₁₂H₂₃ClO
Bod varu: 134…137 °C (11 mmHg)
Bod tání: –17 °C
Hustota: 0,92 g/cm³
Bod vzplanutí: 140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000740
CAS číslo: 112-16-3
EINECS: 203-941-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤60 APHA