Tisk…
Decanoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
140295-100ML 140295-500ML
SIAL140295-100MLEA 1620 CZK
SIAL140295-100ML SIAL140295-500ML
Decanoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Decanoyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₉ClO
Bod varu: 233 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,919 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000771
CAS číslo: 112-13-0
EINECS: 203-938-0
UN: 3265
ADR: 8,II