Tisk…
Decanoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A19486.22 A19486.36
A19486.22EA 1280 CZK
A19486.22 A19486.36
Decanoyl chloride ≥98%
Decanoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 112-13-0 Molecular Formula: CH3(CH2)8COCl Formula Weight: 190.71 Flash Point: 106°(223°F) Refractive Index: 1.4410 Odour: Irritating Melting Point: -35° Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 507055 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000771
Vzorec: C₁₀H₁₉ClO
Bod varu: 232 °C
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,925
Bod vzplanutí: 106 °C (223 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000771
CAS číslo: 112-13-0
EINECS: 203-938-0
UN: 3265
ADR: 8,II