Tisk…
Decanoyl chloride 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
161191000 161195000
ACRO161191000EA 1330 CZK
ACRO161191000 ACRO161195000
Decanoyl chloride 98+%
Decanoyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₉ClO
Bod varu: 233 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,919 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
MDL Number: MFCD00000771
CAS číslo: 112-13-0
EINECS: 203-938-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤50 APHA
Carboxylic acid ≤2 % (as Decanoic acid)
Titration RCOCl ≥98.0 %