Lead(II) perchlorate trihydrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Lead diperchlorate trihydrate
254590250
254592500
254590010
ACRO254590250EA
1340
CZK
ACRO254590250
ACRO254592500
ACRO254590010
Lead(II) perchlorate trihydrate 99%
Lead(II) perchlorate trihydrate
Vzorec:
Cl₂O₈Pb·3H₂O MW: 460.15 Bod tání: 100 °C (rozkl.) Hustota: 2.6 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149817 CAS číslo: 13453-62-8 EINECS: 237-125-7 UN: 1470 ADR: 5.1 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light beige Adhering crystals |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
pH | 3 to 5 (5 % solution) |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |