Tisk…
Alginát sodný (from Macrocystis pyrifera (kelp)), Bioreagent suitable for immobilisation of micro-organisms, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Alginic acid sodium salt, Algin
71238-1KG 71238-50G
SIAL71238-1KGEA 18200 CZK
SIAL71238-1KG SIAL71238-50G
Alginát sodný (from Macrocystis pyrifera (kelp)), Bioreagent suitable for immobilisation of micro-organisms, Sigma-Aldrich®
Alginát sodný
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081310
CAS číslo: 9005-38-3