Tisk…
Alginát sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W201502-1KG W201502-5KG W201502-SAMPLE
SIALW201502-1KGEA 4690 CZK
SIALW201502-1KG SIALW201502-5KG SIALW201502-SAMPLE
Alginát sodný, Sigma-Aldrich®
Alginát sodný
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081310
CAS číslo: 9005-38-3