Tisk…
Alginát sodný
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: Alginic acid sodium salt, Algin
A3249.0250 A3249.1000 A3249.9025
A3249.0250EA 2360 CZK
A3249.0250 A3249.1000 A3249.9025
Alginát sodný
Alginát sodný
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081310
CAS číslo: 9005-38-3