Tisk…
Alginát sodný, viscosity_low
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Alginic acid sodium salt, Algin
B25266.22 B25266.0E B25266.36
B25266.22EA 1650 CZK
B25266.22 B25266.0E B25266.36
Alginát sodný, viscosity_low
Alginát sodný
CAS No.: 9005-38-3 Merck Reference: 14,241 MDL No.: MFCD00081310
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081310
CAS číslo: 9005-38-3
Merck Index: 14,241