Tisk…
Alginát sodný, very low viscosity
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A18565.22 A18565.0E A18565.36
A18565.22EA 1440 CZK
A18565.22 A18565.0E A18565.36
Alginát sodný, very low viscosity
Alginát sodný
CAS No.: 9005-38-3 Merck Reference: 14,241 MDL No.: MFCD00081310
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081310
CAS číslo: 9005-38-3
Merck Index: 14,241