Tisk…
Kyselina alginová
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
270581000 270580025 270585000
ACRO270581000EA 1620 CZK
ACRO270581000 ACRO270580025 ACRO270585000
Kyselina alginová
Kyselina alginová
Vzorec: (C₆H₈O₆)n
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081309
CAS číslo: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15 % (2 g, 105°C, 4 hrs)
Sulfated ash ≤8 %
Titration excess NaOH 19 to 25 % (Carboxyl groups) On dried substance